Läs mer
Axygen™ Pipettor enkanals handhållen 100 μL till 1000 μL Axygen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12792786 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12792786
Brand: Axygen™ AP1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket exakt och exakt
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • Tre års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen*
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1,6 /± 0,6 %
Beskrivning Enkanalspipett
Modell AP-1000
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Pipett
Volym (metrisk) 1 000μ l
Inkluderar Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
Precision ±0,4 /± 0,15 %