Läs mer
Axygen™ plattförseglare
Produktkod. 12312099 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12312099 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12312099 Leverantör Axygen Leverantörsnummer HS1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73545.00 SEK
    62059.70 SEK / Paket med 1
    Save 11485.30 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Enhetlig och konsekvent försegling av mikroplattor.
  • Justerbar förseglingstemperatur: 100°C till 190°C
  • Kompatibla plattmaterial: PP (polypropen), PS (polystyren), PE (polyeten)
  • Kompatibla plattyper: Standardanalysplattor, djupa brunnslagringsplattor, PCR-platta
  • Användarvänlig kontrollpanel
  • Förseglingen är automatiserad för att säkerställa konsekventa resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 230 V
För användning med (applikation) Idealisk för laboratoriet med låg till medelhög kapacitet som kräver enhetlig och konsekvent försegling av mikroplattor
Tätningstemperaturområde -100 °C till +190 °C