Läs mer
Axygen™ PlateMax™ Halvautomatiskt tillbehör för plattförsegling, värmeförseglingsfilmer
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Produkttyp:
Avdragbar värmeförseglingsfilm
Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR
Genomborrbar värmeförseglingsfilm av aluminium
Värmeförseglingsfilm för lagring av blandade material
Värmeförseglingsfilm för qPCR
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Axygen PlateMax värmeförseglingsfilmer för mikroplattor är designade för tillämpningar som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till lagring. De kan användas i ett brett temperaturområde vilket gör dem lämpliga för nästan alla applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Plåttätning |
| För användning med (utrustning) | PlateMax Plattförseglare |
| Material | Polyester, aluminium |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Produkttyp | Avdragbar värmeförseglingsfilm |