Läs mer
Axygen™ PlateMax™ Halvautomatiskt tillbehör för plattförsegling, värmeförseglingsfilmer
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Produkttyp:
Avdragbar värmeförseglingsfilm
Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR
Genomborrbar värmeförseglingsfilm av aluminium
Värmeförseglingsfilm för lagring av blandade material
Värmeförseglingsfilm för qPCR
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Axygen PlateMax microplate heat sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-time PCR to storage. They can be used in a wide range of temperatures making them suitable for nearly any application.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Plate Sealing |
| För användning med (utrustning) | PlateMax Plate Sealer |
| Material | Polyester, Aluminum |
| nr per ärende | 500/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Produkttyp | Värmeförseglingsfilm för lagring av blandade material |