Läs mer
Axygen™ PlateMax™ Halvautomatiskt tillbehör för plattförsegling, värmeförseglingsfilmer
Produktkod. 12779618 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Avdragbar värmeförseglingsfilm
Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR
Genomborrbar värmeförseglingsfilm av aluminium
Värmeförseglingsfilm för lagring av blandade material
Värmeförseglingsfilm för qPCR
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12779618 Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR Paket med 500
12769618 Värmeförseglingsfilm för qPCR Paket med 500
12647765 Värmeförseglingsfilm för lagring av blandade material Paket med 500
12627765 Avdragbar värmeförseglingsfilm -
12637765 Genomborrbar värmeförseglingsfilm av aluminium Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12779618 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer HS150QPCR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6765.00 SEK
    4565.89 SEK / Paket med 500
    Save 2199.11 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 16-03-2027
Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur
Axygen PlateMax värmeförseglingsfilmer för mikroplattor är designade för tillämpningar som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till lagring. De kan användas i ett brett temperaturområde vilket gör dem lämpliga för nästan alla applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Plåttätning
För användning med (utrustning) PlateMax Plattförseglare
Material Polyester
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
Produkttyp Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR