Läs mer
Axygen™ PlateMax™ Halvautomatiskt tillbehör för plattförsegling, värmeförseglingsfilmer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4419052 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Produkttyp:
Avdragbar värmeförseglingsfilm
Avdragbar värmeförseglingsfilm för qPCR
Genomborrbar värmeförseglingsfilm av aluminium
Heat Sealing Film for Compound Storage
Värmeförseglingsfilm för qPCR
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12769618
Brand: Axygen™ HS100QPCR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för applikationer som sträcker sig från PCR och Real-Time PCR till ELISA och cellkultur
Axygen PlateMax värmeförseglingsfilmer för mikroplattor är designade för tillämpningar som sträcker sig från PCR och realtids-PCR till lagring. De kan användas i ett brett temperaturområde vilket gör dem lämpliga för nästan alla applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Plåttätning
För användning med (utrustning) PlateMax Plattförseglare
Material Polyester
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 100/Pk.
Produkttyp Värmeförseglingsfilm för qPCR