Läs mer
Axygen™ Universal Fit Micropipette Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Tipsstil:
Fasad
Genomisk/Bred öppning
Låg retention, Universell
Universell
Kvantitet:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- Humant gDNA- och PCR-hämningsfritt
- Finns i en mängd olika storlekar
- Finns med en mängd olika spetsstilar inklusive fasad, finspets och bred borrning
- Finns steril/icke-steril
- Finns i bulk-, rack- eller stackförpackning
- Finns med Maxymum Recovery™ yta för förbättrad noggrannhet och maximal provåtervinning
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | Dnas-, RNAs-, pyrogen-, humant gDNA-, PCR-hämningsfri |
| För användning med (applikation) | Pipettering av viskösa material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer. |
| Formatera | Stack Rack |
| Tipsstil | Fasad |
| Förpackning | 96 x 5 rack/stack, 10 stackar/Cs. |
| Visa mer |