Läs mer
Axygen™ Universal Fit Micropipette Tips
Produktkod. 12655876 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Tipsstil:
Fasad
Genomisk/Bred öppning
Låg retention, Universell
Universell
Kvantitet:
10,000/Cs.
4800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12655876
Brand: Axygen™ TR222CSTK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ Universal Fit Pipette Tips är kompatibla med de flesta enkel- och flerkanalsmikropipetter av forskningsgrad och är certifierade att vara DNase-/RNase-fria och icke-pyrogena.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Humant gDNA- och PCR-hämningsfritt
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Finns med en mängd olika spetsstilar inklusive fasad, finspets och bred borrning
  • Finns steril/icke-steril
  • Finns i bulk-, rack- eller stackförpackning
  • Finns med Maxymum Recovery™ yta för förbättrad noggrannhet och maximal provåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden Dnas-, RNAs-, pyrogen-, humant gDNA-, PCR-hämningsfri
Formatera Stack Rack
Tipsstil Fasad
Förpackning 96 x 5 rack/stack, 10 stackar/Cs.
Kvantitet 4800/Cs.
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Material Polypropen
Examen 10, 50, 100 μL