Läs mer
Axygen™ Mikrorör av polypropen med blått skruvlock
Tienda Axygen Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Especificaciones
Especificaciones
| Keps stil | Skruvlock |
| Stängningsfärg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Skruvlock, O-ring |
| Antal per förpackning | 4000 förpackning |
| Förpackning | 4000 förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido