Läs mer
Axygen™ Mikrorör av polypropen med blått skruvlock
Código de producto. 12509017 Tienda Axygen Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12509017
missing translation for 'mfr': Axygen SCT050SSBS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Keps stil Skruvlock
Stängningsfärg Blått
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Polypropen
Inkluderar Skruvlock, O-ring
Antal per förpackning 4000 förpackning
Förpackning 4000 förpackning
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado