Läs mer
Axygen™ Mikrorör av polypropen med vitt skruvlock
Produktkod. 12559027 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12559027 0,5 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 12559027 Leverantör Axygen Leverantörsnummer SCT050SSWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 SEK
    1863.22 SEK / Paket med 500
    Save 1026.78 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 06-04-2027
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Stängningsfärg Vitt
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen
Inkluderar Skruvlock, O-ring
Antal per förpackning 4000 förpackning
Förpackning 4000 förpackning
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock