Läs mer
Axygen™ Polypropen Universal Fit Pipett Tip
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Ickepyrogena
- RNase-/DNas-fri
- Flexibla väggar
- Invändiga tätningsringar till säkerställ en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut
- Fasad
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Färg | Gult |
| Rena påståenden | DNase, RNase och Pyrogen Free |
| För användning med (applikation) | med nästan alla märken av en- och flerkanalspipetter |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Material | Polypropen |