Läs mer
Axygen™ Aerosol Barriär Mikropipettspetsar
Produktkod. 11366054 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
1 till 150μ L
100 to 1000 μL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11366054
Brand: Axygen™ TF150RS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Axygen™ Aerosol Barriär Mikropipettspetsar tillåter fri passage av luft samtidigt som de blockerar aerosolkontamination.
  • Teknologiskt avancerat filtermaterial
  • Filtermembranet innehåller inga lakbara tillsatser
  • Finns med Maxymum Recovery™ yta för förbättrad noggrannhet och maximal provåtervinning
  • Finns i bulk eller i rack (steril)
  • Finns i en mängd olika materialkontaktspetsalternativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 150μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNase, RNase Free
Formatera Ställ
Tipsstil Universell
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Produkttyp Aerosol Barriär Mikropipettspetsar
För användning med (utrustning) Universal Fit