Läs mer
Axygen™ Aerosol Barriär Mikropipettspetsar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
1 till 150μ L
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Teknologiskt avancerat filtermaterial
- Filtermembranet innehåller inga lakbara tillsatser
- Finns med Maxymum Recovery™ yta för förbättrad noggrannhet och maximal provåtervinning
- Finns i bulk eller i rack (steril)
- Finns i en mängd olika materialkontaktspetsalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 150μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Produkttyp | Aerosol Barriär Mikropipettspetsar |
| Visa mer |