Learn More
Axygen™ Försteriliserade koniska centrifugrör
GREENER_CHOICE
Code produit. 11314175 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Väska
Conditionnement:
Paket med 25
Paket med 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11314175
Marque: Axygen™ SCT15ML25S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Graderade rör med konisk botten
  • Bedömd till 12 000 RCF
  • Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
  • Skruvlock kan stängas med en hand.
  • Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Keps stil Skruvlock
Stängningsmaterial HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) För providentifiering
Inkluderar Skruvlock
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Cylindrisk
Max. RCF 12,000 x g
Produkttyp Centrifugerör
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis