Läs mer
Axygen™ Försteriliserade koniska centrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11344205 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 500
Produktkod. 11344205
Brand: Axygen™ SCT50ML25S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Graderade rör med konisk botten
  • Bedömd till 12 000 RCF
  • Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
  • Skruvlock kan stängas med en hand.
  • Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) För providentifiering
Inkluderar Skruvlock
Förpackning 25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
Sterilitet Sterila
Bottenform Konisk
Max. RCF 12,000 x g