Läs mer
Axygen™ Försteriliserade koniska centrifugrör
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 500
Beskrivning
- Bedömd till 12 000 RCF
- Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
- Skruvlock kan stängas med en hand.
- Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För providentifiering |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Antal per förpackning | 250/Pk. |
| Förpackning | 25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor. |
| Visa mer |