Läs mer
Axygen™ Försteriliserade koniska centrifugrör
Produktkod. 12549067 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
12549067 15 ml Väska Paket med 500
12569067 15 ml 50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs. Paket med 500
12519107 50 ml 25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C. Paket med 500
11344205 50 ml 25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C. Paket med 25
11314175 15 ml Väska Paket med 25
12539107 50 ml 25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12549067 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer SCT15ML25S
Beräknad leverans: 14-04-2027
Graderade rör med konisk botten
  • Bedömd till 12 000 RCF
  • Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
  • Skruvlock kan stängas med en hand.
  • Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Stängningsmaterial HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) För providentifiering
Inkluderar Skruvlock
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Cylindrisk
Max. RCF 12,000 x g
Produkttyp Centrifugrör