Läs mer
Axygen™ Försteriliserade koniska centrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12569067 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor.
25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C.
50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning unitSize
12569067 15 ml 50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs. Paket med 500
12519107 50 ml 25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C. Paket med 500
11344205 50 ml 25 rör och lock/enhet, 20 enheter/C. Paket med 25
12549067 15 ml Väska Paket med 500
11314175 15 ml Väska Paket med 25
12539107 50 ml 25 rör och kapsyler/stativ, 20 stativ/kåpor. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12569067 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer SCT15MLRS
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade rör med konisk botten
  • Bedömd till 12 000 RCF
  • Tryckta graderingar och skrivområde för providentifiering
  • Skruvlock kan stängas med en hand.
  • Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) För providentifiering
Inkluderar Skruvlock
Förpackning 50 rör och kapslar/enhet, 20 enheter/Cs.
Sterilitet Sterila
Bottenform Konisk
Max. RCF 12,000 x g