Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12822283 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Formatera:
Hängande spetsställ
Hängande tipsställ
Stack Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 11520
Paket med 1536
Paket med 2304
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Formatera unitSize
12822283 10 μl Icke-steril Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12842283 10 μl Sterila Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12852293 10 μl Icke-steril Ej filtrerad Stack Rack Paket med 11520
12832283 10 μl Sterila Filtrerade Hängande spetsställ Paket med 2304
12862283 50 μl Icke-steril Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12852283 50 μl Sterila Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12892283 50 μl Sterila Filtrerade Hängande spetsställ Paket med 2304
12892293 50 μl Icke-steril Ej filtrerad Stack Rack Paket med 11520
12882283 300 μl Icke-steril Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12872283 300 μl Sterila Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 2304
12832303 300 μl Icke-steril Ej filtrerad Stack Rack Paket med 11520
12802293 300 μl Sterila Filtrerade Hängande spetsställ Paket med 2304
12832293 1000 μl Sterila Filtrerade Hängande spetsställ Paket med 1536
12822293 1000 μl Sterila Ej filtrerad Hängande spetsställ Paket med 1536
12812293 1000 μl Icke-steril Ej filtrerad Hängande tipsställ Paket med 1536
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 12822283 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer HT10CBKHTR
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR och Nimbus arbetsstationer
Axygen erbjuder en omfattande rad tips för Hamilton™ Microlab™ automationssystem.
Tipsen är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
  • Ledande svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars hängande spetsställ och kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) De ledande, vätskenivåavkännande spetsarna finns i fyra storlekar och speciellt designade för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus