Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12832293 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Formatera:
Hängande spetsställ
Stack Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 11520
Paket med 1536
Paket med 2304
Produktkod. 12832293
Brand: Axygen™ HTF1000CBKHTRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR och Nimbus arbetsstationer
Axygen erbjuder en omfattande rad tips för Hamilton™ Microlab™ automationssystem.
Tipsen är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
  • Ledande svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars hängande spetsställ och kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) De ledande, vätskenivåavkännande spetsarna finns i fyra storlekar och speciellt designade för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 1 Rack/Pk, 16 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus