Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Formatera:
Hängande spetsställ
Stack Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 11520
Paket med 1536
Paket med 2304
Beskrivning
Axygen erbjuder en omfattande rad tips för Hamilton™ Microlab™ automationssystem.
Tipsen är:
- Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
- RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
- Ledande svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars hängande spetsställ och kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
- Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | DNas, RNase och Pyrogen fri |
| För användning med (applikation) | De ledande, vätskenivåavkännande spetsarna finns i fyra storlekar och speciellt designade för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer |
| Formatera | Hängande spetsställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs. |
| Visa mer |