Läs mer
Axygen™ Svart hängformat automationspipetttips för Hamilton Microlab™ Star Line och Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12882283 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Formatera:
Hängande spetsställ
Stack Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 11520
Paket med 1536
Paket med 2304
Produktkod. 12882283
Brand: Axygen™ HT300CBKHTR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Hamilton MICROLAB™ STAR och Nimbus arbetsstationer
Axygen erbjuder en omfattande rad tips för Hamilton™ Microlab™ automationssystem.
Tipsen är:
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monterad via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad
  • Ledande svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars hängande spetsställ och kapslade spetsställ och individuellt däckssittställ.
  • Designad för Hamilton™ MICROLAB™ STAR , STARlet, STARplus och Nimbus™ arbetsstationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden DNas, RNase och Pyrogen fri
För användning med (applikation) De ledande, vätskenivåavkännande spetsarna finns i fyra storlekar och speciellt designade för användning med Hamilton™ vätskehanteringsplattformar möjliggör de precisionspipettering över ett brett spektrum av applikationer
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
För användning med (utrustning) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus