Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: koniska
Produktkod. 12739598 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Amber
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bottenform:
Conical
Konisk
Långsträckt konisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 12739598
Brand: Axygen™ ST050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koniska rör
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans
  • Rörvolymer från 0,5 till 2,0 ml
  • Välj klar eller bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Förpackning 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Bottenform Långsträckt konisk
Max. RCF 20,000 x g