Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: koniska
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Amber
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bottenform:
Conical
Konisk
Långsträckt konisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans
- Rörvolymer från 0,5 till 2,0 ml
- Välj klar eller bärnsten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Bottenform | Konisk |
| Max. RCF | 20,000 x g |