Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: koniska med koniska botten
Produktkod. 12719608 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 12719608
Brand: Axygen™ ST150CS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koniska rör
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ingår ej
Bottenform Konisk