Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: koniska med koniska botten
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Bottenform | Konisk |