Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: Självstående
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beschreibung
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Bestellinformation
Kepsar säljs separat.
Spezifikation
Spezifikation
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur