Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: Självstående
Produktkod. 11384215 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11384215
Brand: Axygen™ ST050SS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Självstående rör
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Beställningsinfo
Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g