Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: Självstående
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Beställningsinfo
Kepsar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Visa mer |