Läs mer
Axygen™ Skruvlocksrör utan lock: Självstående
Produktkod. 12799608 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 12799608
Brand: Axygen™ ST200SS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självstående rör
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Beställningsinfo
Kepsar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Klart
Material Polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Förslutningstyp Ingår ej
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g