Läs mer
Axygen™ Skruvlock med O-ringar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Assorted
Blått
Blue
Brun
Clear
Gray
Gult
Klart
Orange
Pink
Red
Rött
Violet
White
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterile
Formatera:
Icke-loopad
Looped
Non-looped
Slingad
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | O-ring |
| Material | Polypropen |
| Färg | Rött |
| Formatera | Icke-loopad |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| nr per ärende | 4000/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Både kjolar och icke-kjolar varianter av 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL mikrocentrifugrören |