Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Rörkapslar och förslutningar
- Axygen™ Skruvlock med O-ringar
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Axygen™ Skruvlock med O-ringar
Produktkod. 10692261 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Brun
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Icke-loopad
Loopad
Slingad
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
31 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Sterilitet | Formatera | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10692261 | Gult | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 12759368 | Brun | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 11306134 | Brun | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 11310325 | Blått | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 11300325 | Diverse | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 12538947 | Klart | Sterila | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 11320325 | Klart | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 10328609 | Klart | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 12789368 | Klart | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 11366144 | Klart | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 11330325 | Grå | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 12719378 | Grå | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 12769378 | Brun | Icke-steril | Slingad | Paket med 4000 |
| 11360325 | Brun | Icke-steril | Slingad | Paket med 500 |
| 11300335 | Orange | Icke-steril | Slingad | Paket med 500 |
| 12729388 | Orange | Icke-steril | Slingad | Paket med 4000 |
| 11350325 | Blått | Icke-steril | Slingad | Paket med 500 |
| 12759378 | Blått | Icke-steril | Slingad | Paket med 4000 |
| 12779378 | Klart | Icke-steril | Slingad | Paket med 4000 |
| 12739388 | Rosa | Icke-steril | Loopad | Paket med 4000 |
| 11320335 | Rött | Icke-steril | Loopad | Paket med 500 |
| 12789388 | Gult | Icke-steril | Slingad | Paket med 4000 |
| 11350335 | Gult | Icke-steril | Slingad | Paket med 500 |
| 12799388 | Orange | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 11360335 | Orange | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 12779388 | Vitt | Icke-steril | Loopad | Paket med 4000 |
| 11330335 | Violett | Icke-steril | Loopad | Paket med 500 |
| 11390335 | Violett | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 11380335 | Rött | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
| 10387849 | Rött | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 4000 |
| 11310345 | Gult | Icke-steril | Icke-loopad | Paket med 500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10692261
Leverantör
Axygen™
Leverantörsnummer
SCOY
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
9340.00 SEK
6021.83 SEK / Paket med 4000
Save 3318.17 SEK
35% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | O-ring |
| Produkttyp | Screw Cap with O-ring |
| Material | Polypropen |
| Färg | Gult |
| Formatera | Icke-loopad |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| nr per ärende | 4000/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Både kjolar och icke-kjolar varianter av 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL mikrocentrifugrören |
| Disponibel | Single-use |