Läs mer
Axygen™ Skruvlock med O-ringar
Handla allt Axygen Scientific Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Blått
Brun
Clear
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Formatera:
Icke-loopad
Loopad
Looped
Slingad
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4000
Paket med 500
Description
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
Specifications
Specifications
| Inkluderar | O-ring |
| Material | Polypropen |
| Färg | Orange |
| Formatera | Slingad |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| nr per ärende | 4000/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Både kjolar och icke-kjolar varianter av 0,5 mL, 1,5 mL och 2 mL mikrocentrifugrören |