Läs mer
Axygen™ Skruvlock med O-ringar
Produktkod. 12779378 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Blått
Brun
Clear
Diverse
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Formatera:
Icke-loopad
Loopad
Looped
Slingad
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 12779378
Brand: Axygen™ SCOLPC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj loopat eller icke-loopat format
Axygen mikrocentrifugrör har ett skruvlock som ger en tät och säker förslutning. Skruvlocksrör finns i en mängd olika färger med konisk eller självstående botten. Sterila alternativ finns också tillgängliga.
  • Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
Rör, med lock, sterila
Alla sterila mikrocentrifugrör med skruvlock är förmonterade med lock utan ögla med O-ringar.
Färgade lockversioner finns också tillgängliga i sterilt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar O-ring
Material Polypropylene
Färg Clear
Formatera Looped
Antal per förpackning 500/Pk.
nr per ärende 4000/Cs.
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes