Läs mer
Axygen™ Enkanalig mikropipett
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
Noggrannhet:
±4,0/± 0,5 %
Precision:
±2,8/± 0,4 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok underlättar ett avslappnat grepp
- Stor tryckknapp är lätt på tummen
- Låsfunktion förhindrar oavsiktliga volymändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±4,0/± 0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Precision | ±2,8/± 0,4 μL |
| Kvantitet | 1 förpackning |