Läs mer
Axygen™ Reagensbehållare med enstaka brunnar med medelprofil
Produktkod. 12527877 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Packungsgröße:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Packungsgröße
12527877 Icke-steril Paket med 25
12537877 Sterila Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12527877 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESSW384FX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4070.00 SEK
    2862.81 SEK / Paket med 25
    Save 1207.19 SEK
    29% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillverkad med ny polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
Corning erbjuder ett komplett sortiment av Axygen reagensbehållare med en och flera brunnar som finns tillgängliga i flera format för automatiserad och manuell användning. Alla reservoarer är designade för att överensstämma med standardmåtten för ANSI/SLAS-fotavtryck för mikroplattor och är kompatibla med de flesta automationsarbetsstationer. Reagensbehållare är tillverkade av polypropen för utmärkt kemisk resistens.
  • Hållbar och kostnadseffektiv
  • Olika format för flera applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad ANSI/SLAS, RNase/DNas-fri, icke-pyrogen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 170 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning 25/Cs.
Kanaler 384
Disponibel Engångsbruk
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.