Läs mer
Axygen™ Makrovolym pipettspetsar, för Gilson
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11304245 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
1000 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 2000
Paket med 2500
Produktkod. 11304245
Brand: Axygen™ T10MLC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Gilson pipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
  • Ickepyrogena
  • Kompatibilitet: Gilson P5000 och MLA pipetter
  • Graderingsmärken i steg om 1, 2, 3, 4, 5 mL och 0,5 mL däremellan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
Förpackning 200 Tips/Pk, 10 Packs/Cs
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman P10 mL, MLA