Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och RNase-/DNas-fria.
- Ickepyrogena
- Kompatibilitet: Gilson P5000 och MLA pipetter
- Graderingsmärken i steg om 1, 2, 3, 4, 5 mL och 0,5 mL däremellan
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | T-10ML-C |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Makro |
| Förpackning | 200 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| Visa mer |