Beskrivning
- Volym: 5 till 50μ L
- Tydliga, trasiga tips
- Steril eller icke-steril
Beställningsinfo
- Mikrovolymtips :
- Rack: 384 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
- Makrovolym tips :
- Bulkförpackning: 250 spetsar/förpackning, 10 förpackningar/fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Mikrovolym |
| För användning med (utrustning) | Gilson Pipetman, Costar Onepette, Costar 8-Pette, Costar 12-Pette, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Labpette Multichannel, Nichiryo, Oxford Benchmate, Rainin EDP2, Titertek |
| Material | Polypropen |