Läs mer
Axygen™ Förvaringslådor
Produktkod. 16505954 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Flerfärgad
Klart
Svart ogenomskinlig
Kvantitet:
Fall av 2
Fall av 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
16505954 Klart Fall av 5
16515954 Flerfärgad Fall av 5
16525954 Blått Fall av 5
16535954 Svart ogenomskinlig Fall av 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16505954 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer TR8300
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ Förvaringslådor kan lagra prover under en längre tid.
  • Stöder frysning vid -80 °C och autoklavering vid 121 °C
  • Alfanumeriskt providentifiering
  • Konstruerad för att förenkla providentitet
  • Polypropenstrukturen är säker på att hålla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Provstorlek: 1,5/2,0 ml
Beskrivning Autoklaveringsbar
Färg Klart
Material Polypropen
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller 100 rör
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet Fall av 5
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Längd (metrisk) 14.2 cm
Bredd (metrisk) 14.2 cm
Höjd (metrisk) 5.5 cm