Läs mer
Axygen™ Förvaringslådor
Produktkod. 16535954 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Flerfärgad
Klart
Svart ogenomskinlig
Kvantitet:
Fall av 2
Fall av 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
16535954 Svart ogenomskinlig Fall av 2
16505954 Klart Fall av 5
16515954 Flerfärgad Fall av 5
16525954 Blått Fall av 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16535954 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer TR8300BLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 SEK
    377.79 SEK / Paket med 2
    Save 69.21 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Axygen™ Förvaringslådor kan lagra prover under en längre tid.
  • Stöder frysning vid -80 °C och autoklavering vid 121 °C
  • Alfanumeriskt providentifiering
  • Konstruerad för att förenkla providentitet
  • Polypropenstrukturen är säker på att hålla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Provstorlek: 1,5/2,0 ml
Beskrivning Autoklaveringsbar
Färg Svart ogenomskinlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Provförvaring
Håller 100 rör
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet Fall av 2
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
Längd (metrisk) 14.2 cm
Bredd (metrisk) 14.2 cm
Höjd (metrisk) 5.5 cm