Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 12507927 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12507927 Klart Paket med 50
1 options
Produktkod. 12507927 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer P96450VC
I lager
Lägg i varukorgen
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • 500μ L djupbrunnsplatta
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
Max. RCF 4000xG
Temperaturområde (engelska) -112 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C