Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
Produktkod. 12557927 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12557927 Gult Paket med 50
1 options
Produktkod. 12557927 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer P96450VY
Beräknad leverans: 14-04-2027
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Finns i en mängd olika konfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
Max. RCF 4000 x g
Temperaturområde (engelska) -112 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C