Beskrivning
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
2 mL djupbrunnsplatta ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96 Rund Deep-Well Storage Microplate |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 1.8 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |