Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11330115 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
24
48
96
384
Volym (metrisk) Tja:
1,1 ml
1,8 ml
10 000μ L
1100μ L
125μ L
2000 μl
240μ L
550μ L
5 000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 30
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 11330115
Brand: Axygen™ P5ML48C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Används för provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Centrifugering till 4 000 RCF
  • Diamantformade brunnar tillåter fullständig provåtervinning
  • Svarta och vita tallrikar finns på specialbeställning
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
    Formatera 96 brunnar
    Array 6 x 8
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 5 000μ L
    Antal Wells 48
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rektangulär, konisk botten (V-brunn)
    För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
    Max. RCF 4000xG
    nr per ärende 25/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -112 °F
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C