Beskrivning
Används för provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
Utmärkt kemikaliebeständighet ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions Centrifugering till 4 000 RCF Diamantformade brunnar tillåter fullständig provåtervinning Svarta och vita tallrikar finns på specialbeställning Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 4 x 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 10 000μ L |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Fyrkantig |
| För användning med (applikation) | Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring |
| Visa mer |