Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 12577927 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal Wells:
24
48
96
384
Volym (metrisk) Tja:
1,1 ml
1,8 ml
10 000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ L
240μ L
5 000μ L
550μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 30
Paket med 5
Paket med 50
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Antal Wells Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
12577927 Klart Icke-steril 96 1,1 ml Paket med 50
12547907 Klart Icke-steril 384 125μ L Paket med 50
11380105 Klart Icke-steril 384 125μ L Paket med 5
11390105 Klart Sterila 384 125μ L Paket med 5
12557907 Klart Sterila 384 125μ L Paket med 50
12587907 Klart Sterila 384 240μ L Paket med 50
11310115 Klart Sterila 384 240μ L Paket med 5
11340115 Klart Sterila 48 5 000μ L Paket med 25
11386074 Klart Icke-steril 384 240μ L Paket med 50
11330115 Klart Icke-steril 48 5 000μ L -
11330125 Blått Icke-steril 96 550μ L Paket med 10
12587917 Blått Icke-steril 96 550μ L Paket med 50
11320135 Klart Sterila 96 1100μ L Paket med 5
12587927 Klart Sterila 96 1100μ L Paket med 50
11310135 Klart Sterila 24 10 000μ L Paket med 5
12557837 Klart Sterila 24 10 000μ L Paket med 25
11300135 Klart Icke-steril 24 10 000μ L Paket med 5
12537837 Klart Icke-steril 24 10 000μ L Paket med 25
12597927 Klart Icke-steril 96 1,8 ml Paket med 50
11350135 Klart Sterila 96 2000μ L Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 12577927 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PDW11C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2117.01 SEK
    2027.73 SEK / Paket med 50
    Save 89.28 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Används för provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Centrifugering till 4 000 RCF
  • Diamantformade brunnar tillåter fullständig provåtervinning
  • Svarta och vita tallrikar finns på specialbeställning
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Volym (metrisk) Tja 1,1 ml
    Antal Wells 96
    Sterilitet Icke-steril
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
    Max. RCF 4000xG
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -112 °F
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C