Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
Produktkod. 12537917 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12537917 Klart Paket med 50
1 options
Produktkod. 12537917 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer P96450RCS
Beräknad leverans: 14-04-2027
Lägg i varukorgen
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • 550μ L djupbrunnsplatta
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Sterila
    Well Shape Rund
    För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
    Max. RCF 4000 x g
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 10/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -112 °F
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C