Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 11360105 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11360105 Klart Paket med 25
1 options
Produktkod. 11360105 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer P2MLSQC
I lager
Lägg i varukorgen
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • 2,2 ml djupbrunnsplatta
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
För närvarande upplever stor efterfrågan på denna artikel. Upplagt tillgänglighetsdatum kanske inte är aktuellt. Kontakta kundsupport för uppdaterad tillgänglighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Fyrkantig
För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Temperaturområde (engelska) -112 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C