Läs mer
Axygen™ Förvaring mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 11370105 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11370105 Klart Paket med 25
1 options
Produktkod. 11370105 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer P2MLSQCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2005.14 SEK / Paket med 25
    Save 344.86 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring.
Axygen™ djupa brunnar och analysplattor används för provtagning, in vitro- tillväxtkammare och långtidsförvaring. Tillverkade av polypropen erbjuder de utmärkt kemisk resistens och tål temperaturer ner till -80 °C.
  • 2,2 ml djupbrunnsplatta
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplattor - Footprint Dimensions
  • Ultra-plan yta säkerställer korrekt tätning med värmeförseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS 1-2004
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Färg Klart
    Material Polypropen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Sterila
    Well Shape Fyrkantig
    För användning med (applikation) Provtagning, in vitro-tillväxtkammare och långtidsförvaring
    nr per ärende 25/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Temperaturområde (engelska) -112 °F
    Temperaturområde (metriskt) -80 °C